Learn More
Sinefungine, TRC
Code produit 30418998
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
Conditionnement:
0.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30418998 0.5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30418998 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS4871000.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sinefungin
CAS 58944-73-3
Formule moléculaire C15 H23 N7 O5
Quantité 0.5 mg
Synonyme 6,9-Diamino-1-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1,5,6,7,8,9-hexadeoxy-D-glycero-α-L-talo-decofuranuronic Acid, 32232RP, A 9145, Antibiotic 32232RP, Antibiotic A 9145, Compound 57926, RP 32232
Formule InChI InChI=1S/C15H23N7O5/c16-6(1-2-7(17)15(25)26)3-8-10(23)11(24)14(27-8)22-5-21-9-12(18)19-4-20-13(9)22/h4-8,10-11,14,23-24H,1-3,16-17H2,(H,25,26)(H2,18,19,20)/t6-,7-,8+,10+,11+,14+/m0/s1
SMILES N[C@@H](CC[C@H](N)C(=O)O)C[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
Nom IUPAC acide (2S,5S)-2,5-diamino-6-[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]hexanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 381.387
Poids de la formule 381.176