Learn More
STEMCELL Technologies Sinefungin
Description
- Sinefungin is a DNA methyltransferase (DNMT) inhibitor (IC50 = 0.1 - 20 μM; Copeland et al.) and an analog of the methyl donor S-adenosyl-L-methionine (SAM; Nolan; Horiuchi et al.)
- Antiparasitic activity against malarial, trypanosomal, and leishmanial species (Nolan; Trager et al.; Dube et al.)
- Inhibits Newcastle disease and vaccinia virus multiplication (Pugh et al.)
- Inhibits pneumococcal biofilm growth in vitro and colonization in an in vivo rat model (Yadav et al.)
Specifica
Specifica
| CAS | 58944-73-3 |
| Synonyme | A 9145; Antibiotic 32232RP; Antibiotic A 9145; RP 32232 |
| Quantité | 1 mg |
| Formule moléculaire | C15H23N7O5 |
| Pureté | ≥95% |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?