Learn More
Invitrogen™ Single-Channel Dead Cell Apoptosis Kit with Annexin V Alexa Fluor™ 488 and SYTOX™ Green Dyes, for flow cytometry
Code produit 10154382
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10154382 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10154382 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur V13240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    774.00€
    588.24€ / 1 pièces
    Économisez 185.76€
    24% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Double kit de vérification de la température à 384 puits canal unique pour système PCR 9700, 0,02 ml
Ce produit détecte l’externalisation de la phosphatidylsérine dans les cellules apoptotiques à l’aide d’annexine V recombinante conjuguée au colorant vert fluorescent Alexa Fluor™ 488 et les cellules mortes à l’aide de la coloration d’acide nucléique vert SYTOX™. Après traitement avec les deux sondes, les cellules apoptotiques présentent une fluorescence verte, les cellules mortes une fluorescence verte plus vive et les cellules vivantes présentent peu ou pas du tout de fluorescence. Ces populations peuvent facilement être distinguées dans le canal FL1 d’un cytomètre en flux, libérant ainsi les autres canaux pour la détection d’autres couleurs fluorescentes.
Consultez un guide de sélection de tous les dosages d’apoptose pour la cytométrie de flux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 kit
Format Tube
Type de produit Kit d’apoptose des cellules mortes
Contenu et stockage Contient 1 flacon d’annexine V, conjugué Alexa Fluor™ 488 (250 µl), 1 flacon de SYTOX™ vert (100 µl), et 1 bouteille de tampon de liaison à l’annexine (solution 5X, 50 ml).
Conserver au réfrigérateur (2–8°C) et à l’abri de la lumière.
Faisceaux laser du cytomètre en flux 488
Excitation / émission SYTOX™ vert : 503⁄524, Alexa Fluor™ 488 : 499 / 521
Nbre de réactions 50
Conditions d’expédition Glace humide
Gamme de produits Alexa Fluor, SYTOX
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
Conjugué Alexa Fluor™ 488, SYTOX™ Green
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux