Description
Avec la pipette microlitre Transferpette™ pro, vous travaillez avec précision, de manière ergonomique et flexible, exactement comme l'exige votre quotidien en laboratoire.
Avec son design élancé et son pince-doigt réglable individuellement, la pipette s'adapte parfaitement à votre main. Vous travaillez ainsi de manière ergonomique et agréable, même lors de longues opérations de pipetage.
Pour vous garantir une flexibilité optimale à tout moment, la Transferpette™ pro dispose de deux techniques de réglage qui peuvent être effectuées sans outil : Easy Calibration pour un réglage permanent, User Adjustment pour une adaptation rapide et réversible à des conditions changeantes telles que la température, la forme des pointes ou les propriétés du milieu.
Des matériaux haut de gamme et la protection intégrée du compteur rendent la Transferpette™ pro robuste et durable. La Transferpette™ pro est entièrement autoclavable (121°C) et disponible en version monocanal et multicanaux.
Limites d'emploi:
- Température d'emploi de +15°C à +40°C (59°F à 104°F). Autres températures sur demande.
- Pression de la vapeur jusqu'à 500 mbar
- Viscosité : 260 mPa s
- Pour les fluides visqueux, la vitesse doit être ajustée si nécessaire.
Spécification
Spécification
| Précision | < ±1.4%, < 0.7% (CV) |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Light Gray |
| Jetable | Reusable |
| À utiliser avec | Pipette Tip 0.5 to 20 μL |
| Type à poignée | Ergonomic |
| Matériau | Polypropylene |
| Modèle | Transferpette Pro |
| Nombre de canaux | 1 |
| Programmabilité | No |
| Afficher plus |