Learn More
Hughes Douche à simple buse pour les yeux, le visage et le corps
Code produit 17772338
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17772338 Rouge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17772338 Fournisseur Hughes Code fournisseur HEWS5021GB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    492.77€
    360.00€ / 1 pièces
    Économisez 132.77€
    26% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Douche portative pour les yeux, le visage et le corps dotée d’une buse simple et d’une fixation murale. Conçue pour les environnements dangereux où existe un risque de petits déversements de produits chimiques ou de substances dangereuses.
  • Douche portative pour les yeux, le visage et le corps dotée d’une buse simple et d’une fixation murale
  • Conçue pour les environnements dangereux où existe un risque de petits déversements de produits chimiques ou de substances dangereuses
  • Une longueur de 5 m de tuyau renforcé rend ces unités portables particulièrement utiles pour le traitement du personnel handicapé
  • Le bouton de verrouillage du fonctionnement, pour faciliter l’utilisation, satisfait aux normes européennes et internationales
  • Équipée de couvercles anti-poussière, d’une valve anti-retour et d’un régulateur de débit
Spécification
Couleur Rouge
Hauteur (métrique) 10,5 cm
Type de produit Stations de lavage pour les yeux, le visage et le corps
Largeur (métrique) 7 cm