Learn More
Masterflex™ Pompe à perfusion à seringue simple
Description
Le microprocesseur sélectionne automatiquement les unités d’affichage en fonction de la seringue utilisée. Obtenez des débits précis jusqu’à 0,2 μl/h Une large gamme dynamique (6000:1) offre une excellente flexibilité. Toutes les commandes peuvent être programmées via le clavier du panneau avant. Les paramètres peuvent être modifiés pendant le fonctionnement de la pompe.
- L’écran LCD alphanumérique rétroéclairé vous guide tout au long des procédures de configuration et d’utilisation.
- La mémoire non volatile conserve les paramètres même après la mise hors tension de votre pompe.
- Précision de +/-0,5 %
Spécification
Spécification
| Tension | 230 V |
| Capacité (métrique) | Jusqu’à 60 ml |
| Force linéaire (métrique) | 20 lb./sq. in. |
| Reproductibilité | ± 0,2% |
| Type | Pompe seringue |
| Poids (métrique) | 0.01 kg |
| Alimentation électrique | 230 V, 50 / 60 Hz |
| Applications | Idéale pour les applications à faible débit ou basse pression |
| Type d’affichage | LCD |
| Justesse du débit | ±.5 % |
| Afficher plus |