Learn More
Applied Biosystems™ Dosages de génotypage SNP TaqMan™, humain
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Includes
Deux amorces de PCR non marquées :(amorces avant et arrière à concentration finale de 900 nM) ; un colorant VIC™ Applied Biosystems :La sonde marquée MGB détecte 1 séquence Allele (sondes à concentration finale de 200 nM) ; un colorant 6FAM™ Applied Biosystems :La sonde marquée MGB détecte 2 séquences Allele (sondes à concentration finale de 200 nM)
- Une grande sélection de tests de SNP fait progresser les études de validation et de sélection pour les applications d’association de maladies et de stratification de population
- Format tube unique facile à utiliser
- La conception robuste du test fournit des résultats très précis, reproductibles et fiables
- Un flux de travail simple permet des résultats rapides
- Notre grande sélection de dosages SNP vous permet de faire avancer vos études de validation et de screening pour les applications d’association de maladies et de stratification des populations.
- Format simple d’utilisation à tube unique
- La solide conception des dosages garantit des résultats plus précis, plus reproductibles et fiables
- Flux de travail simple qui permet des résultats rapides
Spécification
Spécification
| Modification de l’amorce de 3’ | Néant |
| Modification de l’amorce de 5’ | Néant |
| Concentration | 80X |
| Contenu et stockage | 1 tube contenant un mélange 40X (tailles S et M) ou 80X (taille L) de dosage préformulé (2 sondes et 2 amorces). Conserver entre -15 et -25°C. |
| Description | VIC™ - La sonde MGB détecte l’allèle 1, FAM - La sonde MGB détecte l’allèle 2 |
| Forme | Congelé |
| À utiliser avec (équipement) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex ProFlex PCR System*, VeritiPro*, SimpliAmp*, MiniAmp*, Automated Thermal Cycler** If a thermal cycler is used for PCR amplification, the optional pre-read and the post-read must be performed separately on a real-time PCR system in order to detect and record fluorescent signals. |
| Modification interne de la sonde | VIC™ (5’), FAM (5’), MGB (Minor Groove Binder) (3’) |
| Marqueur ou colorant | FAM, VIC |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Afficher plus |