Learn More
Applied Biosystems™ Dosages de génotypage SNP TaqMan™, humain
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
- Une grande sélection de tests de SNP fait progresser les études de validation et de sélection pour les applications d’association de maladies et de stratification de population
- Format tube unique facile à utiliser
- La conception robuste du test fournit des résultats très précis, reproductibles et fiables
- Un flux de travail simple permet des résultats rapides
Les dosages de génotypage SNP Applied Biosystems TaqMan utilisent la chimie de nucléase 5´ TaqMan pour amplifier et détecter des polymorphismes spécifiques dans des échantillons d’ADN génomique purifié. Chaque dosage permet le génotypage d’individus pour un polymorphisme de nucléotide simple (SNP) et se compose de deux amorces spécifiques à la séquence et de deux sondes d’agent de liaison au sillon mineur (MGB) avec des extincteurs non fluorescents (NFQ). Une sonde est marquée avec un colorant VIC pour détecter la séquence d’allèle 1 ; la seconde sonde est marquée avec un colorant FAM pour détecter la séquence d’allèle 2.
Nos dosages de génotypage SNP humains TaqMan préconçus sont une collection de millions de dosages humains à l’échelle du génome, y compris 1 000 SNP de génome communs, des SNP HapMap et des SNP de codage.
Avantages :
• Éprouvé : la chimie TaqMan de référence et les conceptions de dosages robustes fournissent des résultats précis, reproductibles et fiables
• Facile : le format à tube unique et le flux de travaux simple constituent un chemin facile vers des résultats fiables ; aucune optimisation requise
• Pertinent : la collection complète de dosages humains préconçus offre un accès direct au contenu pertinent pour votre recherche
• Testé : tous les dosages de génotypage SNP humains sont testés fonctionnellement pour assurer la discrimination allélique
Temps de livraison approximatif
4 à 6 jours en Amérique du Nord et 6 à 10 jours en Europe
Les dosages de génotypage SNP TaqMan ne nécessitent que trois composants de réaction pour la PCR : l’ADN génomique purifié (1 à 20 ng), la solution de dosage et le Master Mix de génotypage TaqMan (ou un autre Master Mix compatible) (vendus séparément).
Toutes les conceptions de dosages sont le produit de notre pipeline bioinformatique, optimisée pendant plus de 10 ans en tirant profit des données de fabrication et de performance des dosages. Les dosages TaqMan ont été cités dans plus de 40 000 publications et sont couverts par plus de 350 brevets.
Tous nos dosages TaqMan préconçus sont couverts par la garantie qPCR de dosages TaqMan.*
Master Mix recommandé (vendu séparément) : Master Mix de génotypage TaqMan
*Les conditions générales s’appliquent. Pour plus d’informations, rendez-vous à l’adresse www.thermofisher.com/taqmanguarangarantie.
Nos dosages de génotypage SNP humains TaqMan préconçus sont une collection de millions de dosages humains à l’échelle du génome, y compris 1 000 SNP de génome communs, des SNP HapMap et des SNP de codage.
Avantages :
• Éprouvé : la chimie TaqMan de référence et les conceptions de dosages robustes fournissent des résultats précis, reproductibles et fiables
• Facile : le format à tube unique et le flux de travaux simple constituent un chemin facile vers des résultats fiables ; aucune optimisation requise
• Pertinent : la collection complète de dosages humains préconçus offre un accès direct au contenu pertinent pour votre recherche
• Testé : tous les dosages de génotypage SNP humains sont testés fonctionnellement pour assurer la discrimination allélique
Temps de livraison approximatif
4 à 6 jours en Amérique du Nord et 6 à 10 jours en Europe
Les dosages de génotypage SNP TaqMan ne nécessitent que trois composants de réaction pour la PCR : l’ADN génomique purifié (1 à 20 ng), la solution de dosage et le Master Mix de génotypage TaqMan (ou un autre Master Mix compatible) (vendus séparément).
Toutes les conceptions de dosages sont le produit de notre pipeline bioinformatique, optimisée pendant plus de 10 ans en tirant profit des données de fabrication et de performance des dosages. Les dosages TaqMan ont été cités dans plus de 40 000 publications et sont couverts par plus de 350 brevets.
Tous nos dosages TaqMan préconçus sont couverts par la garantie qPCR de dosages TaqMan.*
Master Mix recommandé (vendu séparément) : Master Mix de génotypage TaqMan
*Les conditions générales s’appliquent. Pour plus d’informations, rendez-vous à l’adresse www.thermofisher.com/taqmanguarangarantie.
Specifications
Specifications
| Modification de l’amorce de 3’ | Néant |
| Modification de l’amorce de 5’ | Néant |
| Concentration | 40X |
| Contenu et stockage | 1 tube contenant un mélange 40X (tailles S et M) ou 80X (taille L) de dosage préformulé (2 sondes et 2 amorces). Conserver entre -15 et -25°C. |
| Description | VIC™ - La sonde MGB détecte l’allèle 1, FAM - La sonde MGB détecte l’allèle 2 |
| Forme | Congelé |
| À utiliser avec (équipement) | Système 7500, Système 7500 Fast, Système 7900HT, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ Système 7, QuantStudio™ Système PCR numérique Absolute Q, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ Flexibilité 12k ProFlex Système PCR* , VeritiPro* SimpliAmp* , MiniAmp* , Cycleur thermique automatisé** Si un thermocycleur est utilisé pour l'amplification PCR, la pré-lecture et la post-lecture facultatives doivent être effectuées séparément sur un système PCR en temps réel afin de détecter et d'enregistrer les signaux fluorescents. |
| Modification interne de la sonde | VIC™ (5’), FAM (5’), MGB (Minor Groove Binder) (3’) |
| Marqueur ou colorant | FAM, VIC |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Show More |