Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Sacs de bioprocédés à usage unique, standard 2D, 2 ports
Artikelnummer. 31723078
Ansicht ändern
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
150 mL
250 mL
500 mL
Longueur de tubulure 1:
12 in
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacité (métrique) Longueur de tubulure 1
31723078 150 mL 12 in
31723066 50 mL 12 in
31723070 250 mL 12 in
31723064 500 mL 12 in
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31723078 Lieferant Saint-Gobain Performance Plastics Lieferanten-Nr. BP0150MS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1107.60€
    870.84€ / 20 pièces
    Économisez 236.76€
    21% de réduction
Expédition estimée: 23-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Fabriqué avec des films multicouches pour une protection barrière aux gaz renforcée, garantissant des performances conformes aux BPF et sans produits d'origine animale.
  • Disponible en formats de 50 mL à 500 mL.
  • Fabriqué avec du LLDPE comme couche de contact avec le fluide et de l'EVOH comme barrière aux gaz, assurant ainsi la compatibilité chimique, la durabilité et la protection contre la pénétration d'oxygène.
  • Conçu avec des configurations de vidange par le haut ou par le bas pour répondre à diverses exigences de processus et maximiser la facilité d'utilisation.
  • Ports de prélèvement sans aiguille.
  • Les sacs de petit volume sont dotés d'un système de suspension intégré et de poignées.
  • Les tubes étanches et soudables des modèles standard garantissent des connexions sans fuite et une compatibilité avec les équipements de soudage automatisés.
  • Disponible en modèles standard et personnalisés.
  • Disponibles sous forme de systèmes à collecteurs.
  • Idéal pour les milieux de culture cellulaire, la préparation de tampons, le stockage de produits et l'échantillonnage dans les opérations de bioprocédés en amont et en aval.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacité (métrique) 150 mL
Dimensions 7,72 x 3,85 in
Description du film Saint-Gobain Film à 5 couches
Détails du port 2 ports
Longueur de tubulure 1 12 in
Longueur de tubulure 2 12 in
Matériau de la tubulure 1 C-Flex 374
Matériau de la tubulure 2 C-Flex 374
Tubing Style C-Flex
Type de produit Sac de bioprocédé 2D standard
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.