Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Sacs de bioprocédés à usage unique, standard 2D, 3 ports
Code produit 31723090
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
5 L
10 L
20 L
Longueur de tubulure 1:
15,24 cm
20 in
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur de tubulure 1
31723090 1 L 15,24 cm
31723072 1 L 20 in
31723088 2 L 15,24 cm
31723085 2 L 20 in
31723080 3 L 15,24 cm
31723067 3 L 20 in
31723083 5 L 15,24 cm
31723089 5 L 20 in
31723082 10 L 15,24 cm
31723061 10 L 20 in
31723081 20 L 15,24 cm
31723075 20 L 20 in
31723068 50 mL 15,24 cm
31723077 150 mL 15,24 cm
31723076 150 mL 20 in
31723087 250 mL 15,24 cm
31723073 250 mL 20 in
31723084 500 mL 15,24 cm
31723065 500 mL 20 in
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Code produit 31723090 Fournisseur Saint-Gobain Performance Plastics Code fournisseur BP0001L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1432.43€
    1128.93€ / 20 pièces
    Économisez 303.50€
    21% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-04-2027
Fabriqué avec des films multicouches pour une protection barrière aux gaz renforcée, garantissant des performances conformes aux BPF et sans produits d'origine animale.
  • Disponible en formats de 50 mL à 20 L.
  • Fabriqué avec du LLDPE comme couche de contact avec le fluide et de l'EVOH comme barrière aux gaz, assurant ainsi la compatibilité chimique, la durabilité et la protection contre la pénétration d'oxygène.
  • Conçu avec des configurations de vidange par le haut ou par le bas pour répondre à diverses exigences de processus et maximiser la facilité d'utilisation.
  • Ports de prélèvement sans aiguille.
  • Les sacs de petit volume sont dotés d'un système de suspension intégré et de poignées.
  • Les tubes étanches et soudables des modèles standard garantissent des connexions sans fuite et une compatibilité avec les équipements de soudage automatisés.
  • Disponible en modèles standard et personnalisés.
  • Disponibles sous forme de systèmes à collecteurs.
  • Idéal pour les milieux de culture cellulaire, la préparation de tampons, le stockage de produits et l'échantillonnage dans les opérations de bioprocédés en amont et en aval.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1 L
Dimensions 13,50 x 6,48 in
Description du film Saint-Gobain Film à 5 couches
Détails du port 3 ports
Longueur de tubulure 1 15,24 cm
Longueur de tubulure 3 15,24 cm
Longueur de tubulure 2 15,24 cm
Matériau de la tubulure 3 C-Flex 374
Matériau de la tubulure 1 C-Flex 374
Matériau de la tubulure 2 C-Flex 374
Tubing Style C-Flex
Type de produit Sac de bioprocédé 2D standard