Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Revêtements 3D standard à usage unique pour cuves cylindriques de bioprocédés
Product Code. 31723086
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
20 L
50 L
100 L
200 L
300 L
400 L
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique)
31723086 200 L
31723079 20 L
31723071 50 L
31723063 100 L
31723062 300 L
31723069 400 L
31723074 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31723086 Supplier Saint-Gobain Performance Plastics Supplier No. LR0200L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    741.24€
    584.35€ / 10 pièces
    Économisez 156.89€
    21% de réduction
Expédition estimée: 23-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabriqué avec des films multicouches pour une protection barrière aux gaz renforcée, garantissant des performances conformes aux BPF et sans produits d'origine animale.
  • Disponible en tailles allant de 20 L à 500 L.
  • Fabriqué à partir d'une structure de film multicouche avec du LLDPE comme couche de contact avec le fluide et de l'EVOH comme barrière aux gaz, assurant la compatibilité chimique, la durabilité et la protection contre la pénétration d'oxygène.
  • Épaisseur du film : 5,0 mil (paroi latérale) / 7 mil (fond)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (métrique) 200 L
Matériau PEBDL
Type de produit Liner 3D
À utiliser avec (équipement) Cuve cylindrique
Port Detail 0 ports
Film Description Film à 5 couches
Tubing Style Pas de tubulure