Learn More
Masterflex™ Capteurs de tubes à débit à usage unique
Code produit 16649872
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse de l’écoulement d’eau:
0,03 à 2 L/min.
0,06 à 2 L/min.
0,50 à 20 L/min.
1,50 à 40 L/min.
3 à 200 L/min.
Type:
Capteur de débit (montage par clic)
Capteur de débit (montage par pince)
Capteur de débit (montage à clip)
Capteur de débit (support de tube)
Matériau:
PFA
PVDF
Conditionnement:
1 pièce
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse de l’écoulement d’eau Type Matériau unitSize
16649872 0,03 à 2 L/min. Capteur de débit (montage par pince) PVDF 1 pièce
16689872 0,03 à 2 L/min. Capteur de débit (montage à clip) PVDF 1 pièce
16679862 0,03 à 2 L/min. Capteur de débit (support de tube) PVDF 1 pièce
16629872 0,06 à 2 L/min. Capteur de débit (montage par pince) PFA 1 pièce
16609872 0,06 à 2 L/min. Capteur de débit (montage par clic) PFA 1 pièce
16669872 0,06 à 2 L/min. Capteur de débit (montage à clip) PFA 1 pièce
16639872 0,50 à 20 L/min. Capteur de débit (montage par pince) PFA 1 pièce
16619872 0,50 à 20 L/min. Capteur de débit (montage par clic) PFA 1 pièce
16679872 0,50 à 20 L/min. Capteur de débit (montage à clip) PFA 1 pièce
16659872 0,50 à 20 L/min. Capteur de débit (montage par pince) PVDF 1 pièce
16699872 0,50 à 20 L/min. Capteur de débit (montage à clip) PVDF 1 pièce
16689862 0,50 à 20 L/min. Capteur de débit (support de tube) PVDF 1 pièce
16669862 1,50 à 40 L/min. Capteur de débit (montage à clip) PFA 1 pièce
16699862 3 à 200 L/min. Capteur de débit (support de tube) PVDF 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 16649872 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 2450709
Expédition estimée: 18-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Créer un système complet de capteurs de débit à usage unique, personnalisable pour n’importe quelle application souhaitée
  • Systèmes de capteurs de débit interchangeables et modulaires avec une conception à usage unique
  • Mesures précises à faible débit : ±1%
  • Tubes à débit jetables, à faibles coûts de fonctionnement pour optimiser une production exempte de contamination
  • Parfaits pour les applications à usage unique, mais également pour les mesures à long terme
  • Les tubes à débit et les capteurs de turbines sont produits et testés dans des conditions de salle blanche
Spécification
Type d’affichage Aucun
Tension 5-24 Vcc
Type Capteur de débit (montage par pince)
Vitesse de l’écoulement d’eau 0,03 à 2 L/min.
Température de fonctionnement max. (impériale) 176°F
Température max. de fonctionnement (métrique) 80°C
Matériau PVDF