Learn More
Masterflex™ Capteurs de tubes à débit à usage unique
Code produit 16699872 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse de l’écoulement d’eau:
0,03 à 2 L/min.
0,06 à 2 L/min.
0,50 à 20 L/min.
1,50 à 40 L/min.
3 à 200 L/min.
Type:
Capteur de débit (montage par clic)
Capteur de débit (montage par pince)
Capteur de débit (montage à clip)
Capteur de débit (support de tube)
Matériau:
PFA
PVDF
Conditionnement:
1 pièce
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse de l’écoulement d’eau Type Matériau Conditionnement
16699872 0,50 à 20 L/min. Capteur de débit (montage à clip) PVDF 1 pièce
16649872 0,03 à 2 L/min. Capteur de débit (montage par pince) PVDF 1 pièce
16689872 0,03 à 2 L/min. Capteur de débit (montage à clip) PVDF 1 pièce
16679862 0,03 à 2 L/min. Capteur de débit (support de tube) PVDF 1 pièce
16629872 0,06 à 2 L/min. Capteur de débit (montage par pince) PFA 1 pièce
16609872 0,06 à 2 L/min. Capteur de débit (montage par clic) PFA 1 pièce
16669872 0,06 à 2 L/min. Capteur de débit (montage à clip) PFA 1 pièce
16639872 0,50 à 20 L/min. Capteur de débit (montage par pince) PFA 1 pièce
16619872 0,50 à 20 L/min. Capteur de débit (montage par clic) PFA 1 pièce
16679872 0,50 à 20 L/min. Capteur de débit (montage à clip) PFA 1 pièce
16659872 0,50 à 20 L/min. Capteur de débit (montage par pince) PVDF 1 pièce
16689862 0,50 à 20 L/min. Capteur de débit (support de tube) PVDF 1 pièce
16669862 1,50 à 40 L/min. Capteur de débit (montage à clip) PFA 1 pièce
16699862 3 à 200 L/min. Capteur de débit (support de tube) PVDF 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16699872 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 2450733
Expédition estimée: 08-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Créer un système complet de capteurs de débit à usage unique, personnalisable pour n’importe quelle application souhaitée
  • Systèmes de capteurs de débit interchangeables et modulaires avec une conception à usage unique
  • Mesures précises à faible débit : ±1%
  • Tubes à débit jetables, à faibles coûts de fonctionnement pour optimiser une production exempte de contamination
  • Parfaits pour les applications à usage unique, mais également pour les mesures à long terme
  • Les tubes à débit et les capteurs de turbines sont produits et testés dans des conditions de salle blanche
Specifica
Type d’affichage Aucun
Tension 5-24 Vcc
Type Capteur de débit (montage à clip)
Vitesse de l’écoulement d’eau 0,50 à 20 L/min.
Température de fonctionnement max. (impériale) 176°F
Température max. de fonctionnement (métrique) 80°C
Matériau PVDF
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.