Learn More
Masterflex™ Ensemble de flacons d’échantillonnage irradiés aux rayons gamma et à usage unique
Code produit 16679561 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
250 ml
500 mL
1 000 ml
2000 mL
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
16679561 125 mL 1 pièce
16689561 250 ml 1 pièce
16699561 500 mL 1 pièce
16609571 1 000 ml 1 pièce
16619571 2000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16679561 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 9564420
Expédition estimée: 25-02-2027
L’ensemble de flacons d’échantillonnage irradiés aux rayons gamma, à usage unique, Masterflex™ assure des transferts, des échantillonnages et un stockage des produits biopharmaceutiques et des réactifs en toute sécurité
  • L’ensemble sécurisé de bouchon / tubulure monobloc élimine tout risque de contamination et de perte de produit dû à des connexions desserrées.
  • Les ensembles sont irradiés aux rayons gamma, ce qui élimine les coûts de main-d’œuvre et de val
Spécification
Description Stérilisation par rayons 
Capacité (métrique) 125 mL