Learn More
Skytec™ Gant à usage unique AQL 0,65 TX565
Product Code. 30689992 Shop All Skytec Products
Change view
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
2XL
Unit Size:
100 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions Unit Size
30689992 XS 100 pièces
30689995 Standard 100 pièces
30689993 Moyen 100 pièces
30689996 Grande 100 pièces
30689997 XL 100 pièces
30689990 2XL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 30689992 Supplier Skytec™ Supplier No. SKG00565IB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.58€
    20.79€ / 100 pièces
    Économisez 8.79€
    29% de réduction
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
Performance haut de gamme, sans poudre, manchette allongée en nitrile 100 %
Skytec Le TX565 bénéficie d'une double certification (industrielle et médicale), est extrêmement résistant et offre une résistance chimique et à la perforation supérieure à celle des dispositifs jetables en nitrile classiques.
  • nitrile 100 % de qualité supérieure
  • Épaisseur de la paume : 0,14 mm, poids : 8,5 g (taille M), longueur : 240 mm
  • Haute résistance à la pénétration et à la projection de nombreux produits chimiques
  • Chloré à l'intérieur pour plus de confort et moins de frottements lors de l'enfilage
  • Approuvé pour la manipulation des aliments
  • Dispositif médical conforme (MDD 93/42/CEE), conforme à la norme EN455 (toutes les pièces)
  • Propriétés antistatiques dues aux propriétés antistatiques inhérentes au nitrile
  • Sans silicone, ce qui permet son utilisation dans les opérations de collage/peinture (peintures, revêtements, apprêts, adhésifs).
Specifications
Certifications / conformité (Europe) EN 455
Chlorinated Oui
Applications Soins de santé, Industriel, Laboratoire
Couleur Violet
Finger Thickness (English) 4,72 in
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 4,72 in
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Type de produit Gants jetables
Dimensions XS
Épaisseur (impériale) 4,72 in
Épaisseur (métrique) 0.12 mm
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES J, K, P, T
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus
Type de manchette de gant À bord roulé
Doublure Non revêtus