Learn More
Beschreibung
Gant en nitrile à usage unique avec AQL de 0,65. Double certification (industrielle et médicale), extrêmement résistante et offrant une résistance chimique et à la perforation supérieure à celle des masques jetables en nitrile classiques.
- nitrile 100 % de qualité supérieure
- Épaisseur de la paume : 0,14 mm, poids : 10 g (taille M)
- Haute résistance à la pénétration et à la projection de nombreux produits chimiques
- Chloré à l'intérieur pour plus de confort et moins de frottements lors de l'enfilage
- Sans poudre, sans latex, non stérile, AQL 0,65
- Approuvé pour la manipulation des aliments
- Dispositif médical conforme (MDD 93/42/CEE), conforme à la norme EN455 (toutes les pièces)
- Manchette allongée (longueur de 300 mm) pour protéger l'avant-bras
- Propriétés antistatiques dues aux propriétés antistatiques inhérentes au nitrile
- Sans silicone, ce qui permet son utilisation dans les opérations de collage/peinture (peintures, revêtements, apprêts, adhésifs).
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications / conformité (Europe) | EN 455 |
| Chlorinated | Oui |
| Applications | Soins de santé, Industriel, Laboratoire |
| Couleur | Violet |
| Finger Thickness (English) | 4,72 in |
| Finger Thickness (Metric) | 0.12 mm |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Palm Thickness (English) | 4,72 in |
| Palm Thickness (Metric) | 0.12 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?