Learn More
Skytec™ Gant à usage unique AQL 0,65 TX566
Code produit 30689998
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
2XL
Conditionnement:
50 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
30689998 XS 50 pièces
30690000 Standard 50 pièces
30689991 Moyen 50 pièces
30689994 Grande 50 pièces
30689989 XL 50 pièces
30689999 2XL 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30689998 Fournisseur Skytec™ Code fournisseur SKG00566IB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.12€
    13.17€ / 50 pièces
    Économisez 3.95€
    23% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gant de performance haut de gamme sans poudre avec manchette allongée pour protéger l'avant-bras
Gant en nitrile à usage unique avec AQL de 0,65. Double certification (industrielle et médicale), extrêmement résistante et offrant une résistance chimique et à la perforation supérieure à celle des masques jetables en nitrile classiques.
  • nitrile 100 % de qualité supérieure
  • Épaisseur de la paume : 0,14 mm, poids : 10 g (taille M)
  • Haute résistance à la pénétration et à la projection de nombreux produits chimiques
  • Chloré à l'intérieur pour plus de confort et moins de frottements lors de l'enfilage
  • Sans poudre, sans latex, non stérile, AQL 0,65
  • Approuvé pour la manipulation des aliments
  • Dispositif médical conforme (MDD 93/42/CEE), conforme à la norme EN455 (toutes les pièces)
  • Manchette allongée (longueur de 300 mm) pour protéger l'avant-bras
  • Propriétés antistatiques dues aux propriétés antistatiques inhérentes au nitrile
  • Sans silicone, ce qui permet son utilisation dans les opérations de collage/peinture (peintures, revêtements, apprêts, adhésifs).
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EN 455
Chlorinated Oui
Applications Soins de santé, Industriel, Laboratoire
Couleur Violet
Finger Thickness (English) 4,72 in
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 4,72 in
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Type de produit Gants jetables
Dimensions XS
Épaisseur (impériale) 4,72 in
Épaisseur (métrique) 0.12 mm
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES J, K, P, T
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus
Type de manchette de gant À bord roulé
Doublure Non revêtus