Learn More
Axygen™ Réservoirs de réactif monopuits à profil haut
Artikelnummer. 11320275 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Capacité (métrique):
240 ml
282 ml
290 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Canaux:
12 bacs de fond
384
384 bacs de fond
8 bacs de fond
96 bacs de fond
Packungsgröße:
25 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacité (métrique) Stérilité Canaux Packungsgröße
11320275 282 ml Stérile 384 bacs de fond 25 pièces
11310275 282 ml Non stérile 384 25 pièces
11360275 290 ml Stérile 8 bacs de fond 25 pièces
11300275 290 ml Stérile 12 bacs de fond 25 pièces
11370275 240 ml Non stérile 96 bacs de fond 25 pièces
11350275 290 ml Non stérile 8 bacs de fond 25 pièces
11390265 290 ml Non stérile 12 bacs de fond 25 pièces
11380275 240 ml Stérile 96 bacs de fond 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11320275 Lieferant Axygen™ Lieferanten-Nr. RESSW384HPSI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    374.54€
    358.57€ / 25 pièces
    Économisez 15.97€
    4% de réduction
Alle Werbeaktionen anzeigen
Expédition estimée: 08-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Fabriqués en PP vierge pour une excellente résistance aux produits chimiques
Corning propose une gamme complète de réservoirs de réactif monopuits et à puits multiples Axygen, disponibles en plusieurs formats pour une utilisation automatisée et manuelle. Tous les réservoirs sont conçus pour être conformes aux dimensions standard ANSI/SLAS pour les microplaques et sont compatibles avec la plupart des stations de travail d’automatisation. Les réservoirs de réactifs sont fabriqués en PP, pour une excellente résistance chimique.
  • Durables et économiques
  • Différents formats pour plusieurs applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certifications/Conformité ANSI/SLAS, sans RNase / DNase, apyrogènes
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 282 ml
Matériau Polypropylène
Stérilité Stérile
Type Réservoir de réactif
Conditionnement Conditionnement individuel ; 25/boîte
Canaux 384 bacs de fond
Jetable Usage unique
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.