Description
Corning propose une gamme complète de réservoirs de réactif monopuits et à puits multiples Axygen, disponibles en plusieurs formats pour une utilisation automatisée et manuelle. Tous les réservoirs sont conçus pour être conformes aux dimensions standard ANSI/SLAS pour les microplaques et sont compatibles avec la plupart des stations de travail d’automatisation. Les réservoirs de réactifs sont fabriqués en PP, pour une excellente résistance chimique.
- Durables et économiques
- Différents formats pour plusieurs applications
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ANSI/SLAS, sans RNase / DNase, apyrogènes |
| Couleur | Transparent |
| Capacité (métrique) | 282 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Stérile |
| Type | Réservoir de réactif |
| Conditionnement | Conditionnement individuel ; 25/boîte |
| Canaux | 384 bacs de fond |
| Jetable | Usage unique |