Learn More
Axygen™ Réservoirs de réactif monopuits, à profil bas
Product Code. 11301974 Shop All Axygen Scientific Products
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
86 ml
90 ml
92 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Canaux:
1 bac de fond
384 bacs de fond
96 bacs de fond
Conditionnement:
25/boîte
Conditionnement individuel ; 25/boîte
Unit Size:
25 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Stérilité Canaux Conditionnement Unit Size
11301974 86 ml Non stérile 96 bacs de fond 25/boîte 25 pièces
11330275 92 ml Non stérile 384 bacs de fond 25/boîte -
11370265 90 ml Non stérile 1 bac de fond 25/boîte 25 pièces
11340275 92 ml Stérile 384 bacs de fond Conditionnement individuel ; 25/boîte 25 pièces
11380265 90 ml Stérile 1 bac de fond Conditionnement individuel ; 25/boîte 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11301974 Supplier Axygen™ Supplier No. RESSW96LP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.00€
    254.51€ / 25 pièces
    Économisez 107.49€
    29% de réduction
View all promotions
Expédition estimée: 09-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabriqués en PP vierge pour une excellente résistance aux produits chimiques
Corning propose une gamme complète de réservoirs de réactif monopuits et à puits multiples Axygen, disponibles en plusieurs formats pour une utilisation automatisée et manuelle. Tous les réservoirs sont conçus pour être conformes aux dimensions standard ANSI/SLAS pour les microplaques et sont compatibles avec la plupart des stations de travail d’automatisation. Les réservoirs de réactifs sont fabriqués en PP, pour une excellente résistance chimique.
  • Durables et économiques
  • Différents formats pour plusieurs applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité ANSI/SLAS, sans RNase / DNase, apyrogènes
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 86 ml
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Type Réservoir de réactif
Conditionnement 25/boîte
Canaux 96 bacs de fond
Jetable Usage unique