Learn More
Axygen™ Réservoirs de réactif monopuits, à profil bas
Code produit 11370265 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
86 ml
90 ml
92 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Canaux:
1 bac de fond
384 bacs de fond
96 bacs de fond
Conditionnement:
25/boîte
Conditionnement individuel ; 25/boîte
Conditionnement:
25 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Stérilité Canaux Conditionnement Conditionnement
11370265 90 ml Non stérile 1 bac de fond 25/boîte 25 pièces
11301974 86 ml Non stérile 96 bacs de fond 25/boîte 25 pièces
11330275 92 ml Non stérile 384 bacs de fond 25/boîte -
11340275 92 ml Stérile 384 bacs de fond Conditionnement individuel ; 25/boîte 25 pièces
11380265 90 ml Stérile 1 bac de fond Conditionnement individuel ; 25/boîte 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11370265 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur RESSW1LP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.00€
    254.51€ / 25 pièces
    Économisez 107.49€
    29% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-04-2027
Fabriqués en PP vierge pour une excellente résistance aux produits chimiques
Corning propose une gamme complète de réservoirs de réactif monopuits et à puits multiples Axygen, disponibles en plusieurs formats pour une utilisation automatisée et manuelle. Tous les réservoirs sont conçus pour être conformes aux dimensions standard ANSI/SLAS pour les microplaques et sont compatibles avec la plupart des stations de travail d’automatisation. Les réservoirs de réactifs sont fabriqués en PP, pour une excellente résistance chimique.
  • Durables et économiques
  • Différents formats pour plusieurs applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ANSI/SLAS, sans RNase / DNase, apyrogènes
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 90 ml
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Type Réservoir de réactif
Nbre par carton 25/carton
Nb par paquet 25/Bte
Conditionnement 25/boîte
Canaux 1 bac de fond
Jetable Usage unique