Description
- Impressionnez vos invités avec ces serviettes de toilette pratiques, ornées d'un joli motif de feuilles en relief et d'un ornement décoratif. Tork logo.
- Améliorez l'hygiène en utilisant ces serviettes pour les mains dotées du système de distribution une à une. Tork Distributeur H3 à un seul pli.
- Améliorez vos sanitaires : ces essuie-mains en papier sont idéaux pour les espaces à fréquentation modérée.
- Ouvrez, pliez et transportez facilement les serviettes en papier grâce à nos Tork Manipulation facile™ Emballage en carton.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Distributeur de serviettes essuie-mains |
| Couleur | Blanc |
| Alternate Part Number | 7322540349269 |
| Capacité | Petites serviettes |
| Matériau | Plastique |
| Mounting | Fixation murale |
| No. of Compartments | 1 |
| Product Style | Couvercle à charnière |
| Modèle | Mini |