Description
Dispositif de transfert rapide et facile de liquides à faible viscosité de récipients dont la hauteur varie selon le principe du siphonnage. Le liquide n’étant amorcé qu’une seule fois, ce dispositif est particulièrement pratique pour une évacuation complète des récipients. Convient pour les denrées alimentaires.
- PEBD/PVC
- Capacité de la pompe 9 l/min
- Avec vanne à billes robuste en polypropylène
- Visibilité du milieu grâce aux flexibles transparents
- Protection contre la courbure du tuyau grâce à l’œillet de suspension
- Unité de remplissage économique si le prélèvement n’a pas besoin d’être effectué régulièrement
Specifications
Specifications
| Débit | 9 L/min. |
| Comprend | Tuyau de 15 mm |
| Poids (métrique) | 25 kg |
| Profondeur (métrique) | 100 cm |
| Longueur du tube de pompe | 100 cm |
| Propriétés de résistance | Solvents |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de produit | Pompe à siphon |
| À utiliser avec (équipement) | For containers up to 1 L |