Learn More
Berthold Technologies Porte-échantillon/réflecteur d’injection Sirius 2 pour fioles de microfuge
Code produit 31777424 Tous les produits Berthold Technologies Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Analyses de luminescence
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application)
31777424 Analyses de luminescence
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31777424 Fournisseur Berthold Technologies Code fournisseur 84720
Expédition estimée: 09-12-2026
Porte-échantillon optionnel pour mesurer et injecter dans des tubes de microcentrifuge.
  • Le porte-échantillon standard supporte des tubes luminescences (12 mm de diamètre, 55 mm ou 75 mm de longueur)
  • Non compatible avec les tubes à microcentrifuge
  • Un porte-échantillon optionnel permet la mesure et l’injection dans des tubes de microcentrifuge
Spécification
Type Adaptateur
Couleur Noir
À utiliser avec (application) Analyses de luminescence
À utiliser avec (équipement) Luminomètre à tubes Sirius 2 LB 9526