Learn More
Berthold Technologies Luminomètre à tubes Sirius 2 LB 9526
Code produit 31777398 Tous les produits Berthold Technologies Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
1 Injecteur
2 Injecteur
Sans injecteur
Type de connexion:
Fonctionnement PC
Fonctionnement de l’écran tactile
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Type de connexion
31777398 1 Injecteur Fonctionnement de l’écran tactile
31777324 Sans injecteur Fonctionnement de l’écran tactile
31777397 2 Injecteur Fonctionnement de l’écran tactile
31777310 Sans injecteur Fonctionnement PC
31777298 1 Injecteur Fonctionnement PC
31777348 2 Injecteur Fonctionnement PC
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31777398 Fournisseur Berthold Technologies Code fournisseur 8401802
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Luminomètre compact et sensible à tube pour les tests flash avec options de mise à niveau et fonctionnement autonome.
Détection de luminescence haute performance
  • Détecte moins de 0,5 zmol de luciférase luciole (1 amol ATP/tube)
  • La collecte de lumière est maximisée grâce à la proximité de l’échantillon avec le détecteur et à l’optimisation des réflecteurs autour du flacon de l’échantillon
  • Le détecteur fonctionnait en mode comptage des photons, assurant un signal de fond très faible, un excellent rapport signal/bruit et une linéarité maximale
Flexibilité exceptionnelle
  • Chambre d’échantillon conçue pour la performance et la flexibilité - choisissez le format d’exemple qui correspond le mieux à votre application
  • Des porte-échantillons optionnels permettent une injection précise dans des tubes de microcentrifuge et des tubes à luminescence standard
  • Compatible avec les tubes à luminescence standard de 12 mm (55 et 75 mm) et les tubes microcentrifuge (1,5 et 2 mL)
Fonctionnement intuitif de l’écran tactile
  • Logiciel piloté par écran tactile et utilisé par des gestes tactiles
  • Logiciel facile à utiliser avec des fonctionnalités avancées telles que la gestion des répliques, les calculs de double essai et l’affichage des graphiques
  • Les données peuvent être téléchargées sur une USB clé USB, imprimées ou exportées pour un calcul ultérieur dans Excel ou d’autres programmes
Solutions d’injecteurs flexibles
  • Disponible avec jusqu’à deux injecteurs automatiques à réactif de type seringue
  • Plage de volume d’injection de 20 à 500 μL
  • Porte-échantillons prêts à l’emploi pour injection précise pour des tubes microfuge de 1,5 mL et 2 mL, ainsi que des tubes de 55 mm et 75 mm, diamètre de 12 mm
  • Comprend : luminomètre, brique d’alimentation, manuels d’utilisation, accessoires standards
Spécification
Type Luminomètre
Type d’affichage 7 in Toucher capacitif, contrôle gestuel, 480 x 800 pixels
Type de connexion Fonctionnement de l’écran tactile
Détecteur Tube photomultiplicateur à faible bruit en mode comptage à photon simple
Méthode de détection Luminescence
Limites de détection <1 AMOL ATP
Volume (métrique) de distribution 20 à 500 μL
Couleur Gris clair
À utiliser avec (application) Analyses de luminescence
Tension 24 V
Fréquence 50/60 Hz
À utiliser avec (équipement) Tubes
Hauteur (métrique) 241 mm
Largeur (métrique) 349 mm
Profondeur (métrique) 150 mm
Poids (métrique) 7.5 kg
Comprend 1 Injecteur
Conditions de stockage °0 C à 40 °C
Certifications/Conformité CE