Learn More
JRI Maxant™ Logiciel SIRIUS
Code produit 12546706
Encompass
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
SIRIUS Multipost
SIRIUS Lite
Stockage SIRIUS
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
12546706 Stockage SIRIUS 1 pièce
12115690 SIRIUS Lite 1 pièce
12151160 SIRIUS Multipost 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12546706 Fournisseur JRI Maxant™ Code fournisseur 06448
Exploitation des données mémorisées sous forme numérique et graphique, Affiche en temps réel la courbe d'une voie de mesure, Affiche les valeurs de différents points de mesures sur un plan, Gestion des alarmes, autorise l'inhibition
• D'alarmes et les temporisations, Exportation des données possible sous Excell
Spécification
Type Logiciel, FDA
À utiliser avec (équipement) Stockage SIRIUS