Learn More
Sirtinol, MedChemExpress
Code produit 16498407
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498407 5 mg
16495718 10 mg
16421887 50 mg
16406216 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16498407 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13515
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Sirtinol is a sirtuin (SIRT) inhibitor, with IC50s of 48 μM, 57.7 μM and 131 μM for ySir2, hSIRT2 and hSIRT2, respectively.
Sirtinol is a sirtuin (SIRT) inhibitor, with IC50s of 48 μM, 57.7 μM and 131 μM for ySir2, hSIRT2 and hSIRT2, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sirtinol
CAS 410536-97-9
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H22N2O2
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 10 mg/mL (25.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC(C1=CC=CC=C1)C)C2=CC=CC=C2/N=C/C3=C4C=CC=CC4=CC=C3O
Poids moléculaire (g/mol) 394.47
Poids de la formule 394.47
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death