Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sisomicin sulfate, 90%
Code produit 15427279
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15427279 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15427279 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J66063.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 53179-09-2 | C19H39N5O11S | 545.605 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53179-09-2
Formule moléculaire C19H39N5O11S
Poids moléculaire (g/mol) 545.605
Numéro MDL MFCD00058308
Clé InChI JVTNJDPXUPRGIE-DAVQCCERSA-N
Synonyme sisomicin sulfate
CID PubChem 123134107
Nom IUPAC (2S,3R,4S,5S)-2-[(2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[[3-amino-6-(aminomethyl)-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]oxy]-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-methyl-4-(methylamino)oxane-3,5-diol;sulfuric acid
SMILES CC1(COC(C(C1NC)O)OC2C(CC(C(C2O)OC3C(CC=C(O3)CN)N)N)N)O.OS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sisomicin sulfate
Point de fusion 70°C to 73°C
Point d’ébullition 155°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Conditionnement Plastic bottle
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 692.72
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Powder