Learn More
mb2 Polyuréthane assis-debout
Code produit 11985105
Change view
Click to view available options
:
Hauteur : 480 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
11985105 Hauteur : 480 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11985105 Fournisseur mb2 Code fournisseur ADP
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sièges assis-debout en polyuréthane avec assises intégrées en mousse robuste et ergonomique.
  • Assis debout noir
  • Supports assis-debout robustes en tubes d'acier avec sièges intégrés en mousse robuste et ergonomique.
  • Réglage de la hauteur d'assise de 600 à 850 mm
  • Inclinaison du siège 15° horizontal 16° avec retour automatique
  • Patins de sol antidérapants
Spécification
Type de produit Tabouret
Couleur Noir
Réglable (hauteur) Oui
Réglable Hauteur
À utiliser avec (équipement) Pour paillasse
Hauteur (métrique) 480 mm
Quantité 1 de chaque
Hauteur de siège 600 à 850 mm
Poids (métrique) 9 kg
Avec accoudoir Non
Avec dossier Non
Avec roulettes Non
Repose-pieds Non
Avec support lombaire Non
Avec inclinaison Non
Matériau Polyuréthane
Type de siège Tabouret