Learn More
Invitrogen™ SiteClick™ Antibody Azido Modification Kit
Code produit 15846114
Modifier l'affichage
Click to view available options
Balance d’étiquetage:
1 mg
100 à 250 μg
5 mg
Conditionnement:
1 kit
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Balance d’étiquetage Conditionnement
15846114 100 à 250 μg 1 kit
16605435 1 mg 1 kit
16615435 5 mg 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Code produit 15846114 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur S20026
Faites avancer la science avec 3 produits au prix de 2
Utilisez le code promo 27970
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Créez un anticorps modifié par azoture, spécifique au site, prêt à marquer, sans modification génétique longue et inefficace en vous procurant le kit de modification d’anticorps par azoture SiteClick.
Create a label-ready, site-specific, azido-modified antibody without lengthy genetic modification using the SiteClick Antibody Azido Modification Kit. Use this kit to carry out a two-step conjugation process over three days. SiteClick labeling uses enzymes to attach an azido moiety to the heavy chains of an IgG antibody, ensuring the antigen-binding domains remain unaltered.
Créez un anticorps modifié par azoture, spécifique au site, prêt à marquer, sans modification génétique longue et inefficace en vous procurant le kit de modification d’anticorps par azoture SiteClick. Le marquage SiteClick se fait avec des enzymes qui permettent de fixer spécifiquement une fraction d’azoture aux chaînes lourdes d’un anticorps (IgG), en veillant à ce que les domaines de liaison des antigènes restent inchangés afin de se lier à la cible antigénique. Cette sélectivité du site est obtenue en ciblant les domaines des glucides présents sur essentiellement tous les anticorps IgG, indépendamment de l’isotype et des espèces hôtes. Une fois modifiés par l’azoture, une variété de marqueurs d’alcynes sDIBO sont disponibles pour adhérer à l’anticorps via la chimie Click (voir la liste ci-dessous). Cela vous permet de choisir différents marqueurs pour votre anticorps selon votre dosage.
Caractéristiques du kit de modification par l’azido des anticorps SiteClick :
• contient tout le nécessaire au marquage de 100 à 250 µg d’anticorps IgG
• Protocole étape par étape facile à suivre
• Une chimie de marquage hautement efficace, spécifique au site et reproductible entraîne un conjugué d’anticorps de qualité élevée.
En savoir plus sur la technologie de marquage SiteClick ›
Produits associés
Click-iT Alexa Fluor 488 sDIBO Alkyne pour le marquage d’anticorps
Click-iT Alexa Fluor 555 sDIBO Alkyne pour le marquage d’anticorps
Click-iT Alexa Fluor 647 sDIBO Alkyne pour le marquage d’anticorps
Click-iT Biotin sDIBO Alkyne pour le marquage d’anticorps
Click-iT Amine sDIBO Alkyne pour le marquage d’anticorps
Click-iT SDP Ester sDIBO Alkyne pour le marquage d’anticorps
Service de marquage d’anticorps SiteClick personnalisé
Si vous disposez d’un anticorps considéré comme un “difficile à marquer” ou si votre anticorps a perdu de l’activité après le marquage à l’aide d’une méthode conventionnelle, veuillez contacter nos représentants du service personnalisé afin de déterminer si le service de marquage d’anticorps SiteClick serait adapté à votre anticorps. Nous proposons des services complets de marquage d’anticorps SiteClick avec en option de plusieurs molécules de détection, notamment la biotine, les colorants Alexa Fluor, les fluorophores Qdot, les R-PE, les chélates pour l’imagerie PET et bien d’autres.
Informations sur la commande
Conserver au réfrigérateur (2 – 8°C), sous forme desséchée, à l’abri de la lumière, ne pas congeler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de modification par azido pour anticorps
Quantité for 100-250 μg of Ab
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur entre 2°C et 8°C, sous forme desséchée, à l’abri de la lumière, ne pas congeler.
Balance d’étiquetage 100 à 250 μg
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits SiteClick
Réactivité chimique Azide
Marqueur ou colorant Azide, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 488
Couleur Clear
Labeling Target Anticorps