Learn More
Invitrogen™ SiteClick™ Antibody Azido Modification Kit
Description
Create a label-ready, site-specific, azido-modified antibody without lengthy genetic modification using the SiteClick Antibody Azido Modification Kit. Use this kit to carry out a two-step conjugation process over three days. SiteClick labeling uses enzymes to attach an azido moiety to the heavy chains of an IgG antibody, ensuring the antigen-binding domains remain unaltered.
Caractéristiques du kit de modification d’anticorps par azoture SiteClick :
• Contient tout ce qui est nécessaire pour modifier par azoture toutes espèces ou isotypes d’anticorps de type IgG
• Protocole en plusieurs étapes faciles à suivre
• Chimie de marquage très efficace, spécifique au site et reproduisible, permettant d’obtenir des conjugués d’anticorps de haute qualité
En savoir plus sur la technologie de marquage›
SiteClick Service de marquage d’anticorps personnalisé SiteClick et marqueurs sDIBO
Si vous disposez d’anticorps considérés comme “difficiles à marquer” ou s’ils ont perdu de l’activité post-marquage avec une méthode conventionnelle, veuillez contacter nos représentants du service personnalisé afin de déterminer si le service de marquage d’anticorps SiteClick serait adapté à vos anticorps. Nous proposons des services complets de marquage d’anticorps SiteClick avec en option de plusieurs molécules de détection, notamment la biotine, les colorants Alexa Fluor, les fluorophores Qdot, les R-PE, les chélates pour l’imagerie PET et bien d’autres.
Specifications
Specifications
| Type de produit | Kit de modification par azido pour anticorps |
| Quantité | for 1 mg of Ab |
| Contenu et stockage | Conservez entre 2°C et 8°C. Ne pas congeler. |
| Balance d’étiquetage | 1 mg |
| Conditions d’expédition | Glace humide |
| Gamme de produits | SiteClick |
| Réactivité chimique | Azide |
| Groupement de réactifs | Azide |
| Marqueur ou colorant | Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 647, Alexa Fluor 555 |
| Couleur | Clear |
| Show More |