Learn More
Invitrogen™ SiteClick™ Qdot™ Antibody Labeling Kits
Code produit 15138735
Modifier l'affichage
Click to view available options
Marqueur ou colorant:
Qdot 525
Qdot 565
Qdot 585
Qdot 605
Qdot 625
Qdot 655
Qdot 705
Qdot 800
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Marqueur ou colorant unitSize
15138735 Qdot 655 1 pièce
15128735 Qdot 525 1 pièce
15136585 Qdot 705 1 kit
15148735 Qdot 565 -
15158735 Qdot 585 1 pièce
15168735 Qdot 625 1 pièce
15188735 Qdot 800 -
15198735 Qdot 605 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15138735 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur S10453
 Article restreint
Expédition estimée: 03-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Générez des anticorps marqués aux couleurs brillantes pour la cytométrie en flux, l’imagerie par fluorescence ou la détection par transfert Western à l’aide des kits de marquage d’anticorps SiteClick™ Qdot™, R-PE, et Biotin.
Générez des anticorps parfaitement étiquetés grâce aux kits de marquage d’étiquetage d’anticorps SiteClick R-PE, Qdot ou Biotin. La sélectivité du site est obtenue en ciblant les domaines des glucides présents sur essentiellement tous les anticorps IgG, indépendamment de l’isotype et des espèces hôtes. Selon le marquage, l’anticorps conjugué avec SiteClick R-PE, Qdot, de la biotine peut être utilisé dans la cytométrie en flux, l’imagerie par fluorescence ou la détection par transfert Western. Chaque kit contient tout ce qui est nécessaire pour marquer 100 μg d’anticorps IgG avec un protocole étape par étape facile à suivre. Réalisez un marquage hautement efficace, spécifique au site et reproductible grâce aux kits de marquage d’anticorps SiteClick R-PE, Qdot ou Biotin.
La chimie conventionnelle de marquage des amines ou des thiols peut entraîner l’étiquetage du domaine de liaison d’antigènes ou compromettre la structure d’un anticorps. La technologie de marquage SiteClick, toutefois, fixe l’étiquette dans des conditions clémentes aux chaînes lourdes d’un anticorps (IgG), en veillant à ce que les domaines de liaison des antigènes restent inchangés afin de se lier à la cible d’antigènes. Les kits de marquage SiteClick permettent d’effectuer une fixation sélective simple et douce entre les molécules de détection et les N-glycanes à chaîne lourde — loin de la région de liaison aux antigènes — : ils offrent ainsi une excellente reproductibilité pendant le marquage séquentiel, ainsi que d’un anticorps à un autre. Aucune mesure de réduction sévère n’est requise et le marquage d’anticorps est cohérent et reproductible à chaque fois qu’il est effectué.
Le flux de travail de marquage d’anticorps SiteClick R-PE, Qdot ou Biotin se compose de trois étapes :
1. modification du domaine des glucides d’anticorps
2. fixation de l’azide à l’anticorps et
3. conjugaison avec l’étiquette modifiée par Dibo.
Ce flux de travail utilise la chimie Click sans cuivre pour lier de façon covalente l’étiquette contenant la fraction DIBO avec l’anticorps modifié par l’azide. Le marquage des anticorps avec le système de marquage d’anticorps SiteClick vous donne l’assurance que l’anticorps sera marqué de la même manière à chaque fois, sans nécessité d’optimisation de la réaction. Cela signifie que le même nombre de colorants est fixé à chaque molécule, que le site de liaison d’antigènes est préservé et que les mêmes résultats sont obtenus à chaque fois.
Fonctionnalités importantes des kits de marquage d’anticorps SiteClick Qdot :
• comprend tout ce qui est nécessaire pour marquer 100 µg d’anticorps IgG (100 – 250 µg d’anticorps IgG avec le kit de marquage d’anticorps de biotine SiteClick)
• Protocole étape par étape facile à suivre qui ne nécessite que quelques heures.
• chimie de marquage hautement efficace, spécifique au site et reproductible qui entraîne un conjugué d’anticorps de qualité élevée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenus des kits Contient tout ce qui est nécessaire pour modifier l’azido et marquer 100 µg d’anticorps.
Type de produit Labeling Kit
Quantité 1 kit
Contenu et stockage Stockez le kit entier entre 2 et 6°C dès réception
Excitation / émission 405/655
Méthode d’étiquetage Système d’étiquetage SiteClick
Balance d’étiquetage 100 μg
Conditions d’expédition Glace humide
Gamme de produits Qdot, SiteClick
Marqueur ou colorant Qdot 655
Couleur Rouge pâle
Labeling Target IgG
Type de filtre Qdot 525-800
Faisceaux laser du cytomètre en flux UV, violet, bleu, vert, jaune