Learn More
Invitrogen™ SiteClick™ Kits de marquage d'anticorps pour duos et quatuors
Code produit 31662832
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Duet Antibody Modification Kit
Kit de modification d'anticorps Duet
Kit de modification d'anticorps Quartet
Quartet Antibody Modification Kit
Quantité:
1 mg
100 μg
3 x 100 μg
5 mg
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Quantité
31662832 Quartet Antibody Modification Kit 100 μg
31662770 Kit de modification d'anticorps Quartet 5 mg
31662671 Kit de modification d'anticorps Quartet 1 mg
31662376 Duet Antibody Modification Kit 5 mg
31662456 Kit de modification d'anticorps Duet 1 mg
31662861 Kit de modification d'anticorps Duet 100 μg
31662336 Quartet Antibody Modification Kit 3 x 100 μg
31662560 Duet Antibody Modification Kit 3 x 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 31662832 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur S11003
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Présentation SiteClick Kits pour duo et quatuor. Bénéficiez de la même conjugaison d'anticorps robuste, covalente et spécifique au site à laquelle vous faites confiance, désormais avec un flux de travail plus rapide et plus simple. Réalisé en moins de 24 heures avec un flux de travail réduit.
SiteClick Les kits de marquage d’anticorps Duet et Quartet sont utilisés pour créer des anticorps modifiés par azido, spécifiques au centre, sans modifications génétiques prolongées. Notre action enzymatique SiteClick l’étiquetage permet de fixer avec précision une fraction azido aux chaînes lourdes des anticorps IgG, en préservant les domaines de liaison à l’antigène pour une liaison cible optimale. Cette sélectivité de centre cible les domaines glucidiques de la région Fc, applicable à tous les anticorps IgG, quel que soit l’isotype ou l’espèce hôte.
L'/Le/La SiteClick Le kit d’étiquetage d’anticorps Quartet propose jusqu’à quatre charge(s) utile(s) par anticorps (dose 4) en moins de 24 heures, tandis que le SiteClick Le kit d’étiquetage des anticorps Duet permet de fixer deux charges utiles (Dos 2) en seulement 4 heures.
  • Features of the SiteClick Duet and Quartet antibody labeling kits include:
    • Modify any IgG antibody species or isotype with a complete kit
    • Follow a brief, straightforward protocol
    • Preserve antibody function with efficient, site-specific labeling
    • Achieve consistent results with reproducible labeling chemistry
    • Develop therapeutic antibodies, antibody-drug conjugates, antibody-oligo conjugates, bispecific antibodies, and immunodiagnostics
  • Once azido-modified, choose from a variety of SiteClick sDIBO or DBCO alkyne labels for covalent attachment via copper-free click chemistry under mild conditions.
  • Enjoy the flexibility to select different fluorescent labels, including Alexa Fluor, pHrodo, and LysoLight dyes, or to conjugate other molecules such as biotin, oligos, toxins, or degraders.
  • SiteClick labeling is useful for developing therapeutic antibodies, antibody-drug conjugates, biologics, and immunodiagnostic tests, helping ensure high specificity, reproducible labeling, and preserved antibody performance.
  • Unlock the full potential of your antibodies with our Custom SiteClick Antibody Labeling Service and customized labels.
  • If conventional methods have failed or reduced your antibody's activity, our expert team can help.
  • We offer SiteClick-compatible labels in bulk format, and custom labeling with a variety of detection molecules, including Alexa Fluor, LysoLight, and pHrodo dyes, as well as biotin and R-PE.
  • Interested in using SiteClick technology beyond your internal research? Let us help you use this in your product manufacturing and services.
  • Please inquire about licensing options for your commercial applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Antibody Production and Labeling
Type de produit Quartet Antibody Modification Kit
Quantité 100 μg
Suffisant pour 1 Labeling
Contenu et stockage 2°C to 8°C
À utiliser avec (équipement) Benchtop Centrifuge
Méthode d’étiquetage Click Chemistry
Conditions d’expédition Wet Ice
Gamme de produits SiteClick
Groupement de réactifs Azide
Format Labeling Kit
Labeling Target IgG, Antibodies
Espèces Any
Type d’étiquette Degree of Labeling: up to 4
Temps d’incubation 16 to 20 hr.
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.