Learn More
Invitrogen™ SiteClick™ Kits de marquage d'anticorps pour duos et quatuors
Code produit 31662861
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Duet Antibody Modification Kit
Kit de modification d'anticorps Duet
Kit de modification d'anticorps Quartet
Quartet Antibody Modification Kit
Quantité:
1 mg
100 μg
3 x 100 μg
5 mg
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Quantité
31662861 Kit de modification d'anticorps Duet 100 μg
31662770 Kit de modification d'anticorps Quartet 5 mg
31662671 Kit de modification d'anticorps Quartet 1 mg
31662832 Quartet Antibody Modification Kit 100 μg
31662376 Duet Antibody Modification Kit 5 mg
31662456 Kit de modification d'anticorps Duet 1 mg
31662336 Quartet Antibody Modification Kit 3 x 100 μg
31662560 Duet Antibody Modification Kit 3 x 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Code produit 31662861 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur S11006
Faites avancer la science avec 3 produits au prix de 2
Utilisez le code promo 27970
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Présentation SiteClick Kits pour duo et quatuor. Bénéficiez de la même conjugaison d'anticorps robuste, covalente et spécifique au site à laquelle vous faites confiance, désormais avec un flux de travail plus rapide et plus simple. Réalisé en moins de 24 heures avec un flux de travail réduit.
SiteClick Les kits de marquage d’anticorps Duet et Quartet sont utilisés pour créer des anticorps modifiés par azido, spécifiques au centre, sans modifications génétiques prolongées. Notre action enzymatique SiteClick l’étiquetage permet de fixer avec précision une fraction azido aux chaînes lourdes des anticorps IgG, en préservant les domaines de liaison à l’antigène pour une liaison cible optimale. Cette sélectivité de centre cible les domaines glucidiques de la région Fc, applicable à tous les anticorps IgG, quel que soit l’isotype ou l’espèce hôte.
L'/Le/La SiteClick Le kit d’étiquetage d’anticorps Quartet propose jusqu’à quatre charge(s) utile(s) par anticorps (dose 4) en moins de 24 heures, tandis que le SiteClick Le kit d’étiquetage des anticorps Duet permet de fixer deux charges utiles (Dos 2) en seulement 4 heures.
Caractéristiques de SiteClick Les kits de marquage d'anticorps Duet et Quartet comprennent :
  • Modifiez n'importe quelle espèce ou isotype d'anticorps IgG grâce à un kit complet.
  • Suivez un protocole bref et simple
  • Préserver la fonction des anticorps grâce à un marquage efficace et spécifique au site
  • Obtenez des résultats constants grâce à une chimie de marquage reproductible
  • Développer des anticorps thérapeutiques, des conjugués anticorps-médicament, des conjugués anticorps-oligonucléotides, des anticorps bispécifiques et des outils d'immunodiagnostic.
Une fois modifiés par l'azide, choisissez parmi une variété de SiteClick Étiquettes alcyne sDIBO ou DBCO pour la fixation covalente via une chimie click sans cuivre dans des conditions douces. Profitez de la flexibilité offerte par le choix de différents marqueurs fluorescents, notamment Alexa Fluor , pHrodo , et LysoLight des colorants, ou pour conjuguer d'autres molécules telles que la biotine, des oligonucléotides, des toxines ou des dégradeurs.
SiteClick Le marquage est utile pour le développement d'anticorps thérapeutiques, de conjugués anticorps-médicament, de produits biologiques et de tests immunodiagnostiques, contribuant à garantir une spécificité élevée, un marquage reproductible et des performances préservées des anticorps.
Coutume SiteClick Service d'étiquetage des anticorps
Libérez tout le potentiel de vos anticorps grâce à notre service personnalisé SiteClick Service d'étiquetage d'anticorps et étiquettes personnalisées. Si les méthodes conventionnelles ont échoué ou ont réduit l'activité de votre anticorps, notre équipe d'experts peut vous aider. Nous proposons des étiquettes compatibles SiteClick en vrac et un étiquetage personnalisé avec une variété de molécules de détection, notamment Alexa Fluor , LysoLight , et pHrodo des colorants, ainsi que de la biotine et du R-PE.
Intéressé par l'utilisation SiteClick technologies au-delà de vos recherches internes ? Laissez-nous vous aider à utiliser cela dans la fabrication de vos produits et services. Veuillez vous renseigner sur les options de licence pour vos applications commerciales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Production et marquage des anticorps
Type de produit Kit de modification d'anticorps Duet
Quantité 100 μg
Suffisant pour 1 Étiquetage
Contenu et stockage 2 °C à 8 °C
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse de paillasse
Méthode d’étiquetage Chimie de clic
Conditions d’expédition Glace humide
Gamme de produits SiteClick
Groupement de réactifs Azoture
Format Kit d’étiquetage
Labeling Target IgG, Anticorps
Espèces Quelconque
Type d’étiquette Degré d'étiquetage : jusqu'à 2
Temps d’incubation 4 à 6 h
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.