Learn More
Phytostérols, qualité pratique, MP Biomedicals™
Code produit 11406272 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11406272 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11406272 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210288690
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.00€
    333.90€ / 500g
    Économisez 17.10€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-02-2027
Identifiants chimiques
CAS 83-46-5
Formule moléculaire C29H50O
Poids moléculaire (g/mol) 414.718
Clé InChI KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
Synonyme 22,23-dihydrostigmasterol, α-Dihydrofucosterol, 24β-Ethylcholesterol, 5-Stigmasten-3β-ol, 22,23-dihydrostigmasterol, azuprostat, triastonal, cinchol, rhamnol, harzol
CID PubChem 222284
ChEBI CHEBI:27693
Nom IUPAC (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5-éthyl-6-méthylheptan-2-yl]-10,13-diméthyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrènes3-ol
SMILES CCC(CCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Phytosterols
Couleur Blanc
Quantité 500 g
Poids de la formule 414.7
Qualité Pratique
Forme physique Poudre