Learn More
SKF-525A Chlorhydrate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Proadifen Hydrochloride |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C23H31NO2.ClH/c1-4-17-23(20-13-9-7-10-14-20,21-15-11-8-12-16-21)22(25)26-19-18-24(5-2)6-3;/h7-16H,4-6,17-19H2,1-3H3;1H |
| Poids de la formule | 389.2122 |
| Pourcentage de pureté | >95% |