Learn More
SKF 81297C, TRC
Code produit 30426143
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30426143 100 mg 100mg
30408994 10 mg -
30426142 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30426143 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS550020100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67287-39-2
Formule moléculaire C16H17BrClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 370.67
Synonyme 6-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-phenyl-1H-3-benzazepine-7,8-diol Hydrobromide, 6-Chloro-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[d]azepine-7,8-diol Hydrobromide, SKF 81297 Hydrobromide
Nom IUPAC 6-chloro-1-phényl-2,3,4,5-tétrahydro-1H-3-benzazépine-7,8-diol ; Hydrobromure
SMILES OC1=CC2=C(C(Cl)=C1O)CCNCC2C3=CC=CC=C3.Br
Spécification
Nom chimique ou matériau SKF 81297C
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H16ClNO2.BrH/c17-15-11-6-7-18-9-13(10-4-2-1-3-5-10)12(11)8-14(19)16(15)20;/h1-5,8,13,18-20H,6-7,9H2;1H
Poids de la formule 369.0131