Learn More
SKF-82958 hydrobromide, MedChemExpress
Code produit 16493968
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16493968 10 mg
16440327 50 mg
16436687 5 mg
16402936 25 mg
16494976 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16493968 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10435A
MedChemExpress SKF-82958 ((±)-SKF 82958) hydrobromide is a dopamine D1 receptor full agonist (K0.5=4 nM), displays selective for D1 over D2 receptors (K0.5=73 nM). SKF-82958 hydrobromide induces dopamine D1 receptor-dependent adenylate cyclase activity in rat striatal membranes (EC50=491 nM).
SKF-82958 ((±)-SKF 82958) hydrobromide is a dopamine D1 receptor full agonist (K0.5=4 nM), displays selective for D1 over D2 receptors (K0.5=73 nM). SKF-82958 hydrobromide induces dopamine D1 receptor-dependent adenylate cyclase activity in rat striatal membranes (EC50=491 nM).
Spécification
Nom chimique ou matériau SKF-82958 hydrobromide
CAS 74115-01-8
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H21BrClNO2
Quantité 10 mg
Synonyme (±)-SKF-82958 hydrobromideChloro-APB hydrobromide
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (243.47 mM)
SMILES OC1=C(O)C=C2C(C3=CC=CC=C3)CN(CC=C)CCC2=C1Cl.[H]Br
Poids moléculaire (g/mol) 410.73
Poids de la formule 410.73
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation