Learn More
R&D Systems™ SKF 96365 hydrochloride
Code produit 18085252
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18085252 10 mg 10mg
18045652 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18085252 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 1147/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.42€
    276.15€ / 10mg
    Économisez 30.27€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. TRPC channel blocker; also inhibits store-operated Ca2+ entry
Store-operated Ca2+ entry (SOCE) inhibitor that inhibits STIM1. Also blocks TRPC channels, voltage-gated Ca2+ channels and potassium channels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 130495-35-1
Formule moléculaire C22H27ClN2O3
Spécification
Nom chimique ou matériau SKF 96365 hydrochloride
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 402.92
Pureté >99%
Poids moléculaire 402.919