Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate SKF-96365, 99+%
Code produit 15483619
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15483619 10 mg 10mg
15493619 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15483619 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60937.MA
 Article restreint
Expédition estimée: 22-09-2026
Ajouter au panier
Inhibe l’influx de calcium médié par les récepteurs
Inhibe l’influx de calcium médié par les récepteurs
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 130495-35-1
Formule moléculaire C22H27ClN2O3
Synonyme 1-[2-(4-Methoxyphenyl)-2-[3-(4-methoxyphenyl)propoxy]ethyl]imidazole
Spécification
Quantité 10 mg
Description Blanc
À utiliser avec (application) Inhibe l’influx de calcium médié par les récepteurs
Doser ≥ 99%
Poids de la formule 402,92g/mol
Solubilité Soluble à 100 mM dans l’eau
Type de produit Réactif de transduction de signal
Forme Poudre
Clé InChI FWLPKVQUECFKSW-UHFFFAOYNA-N
SMILES [H+].[Cl-].COC1=CC=C(CCCOC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(OC)C=C2)C=C1
Nom IUPAC chlorure d'hydrogène 1-[2-(4-méthoxyphényl)-2-[3-(4-méthoxyphényl)propoxy]éthyl]-1H-imidazole
Poids moléculaire (g/mol) 402.92
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement