Learn More
Chlorhydrate SKF-96365, 99+%
Code produit 15493619
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15493619 50 mg 50mg
15483619 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15493619 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60937.MF
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
Ajouter au panier
Inhibe l’influx de calcium médié par les récepteurs
Inhibe l’influx de calcium médié par les récepteurs
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 130495-35-1
Formule moléculaire C22H26N2O3·HCl
Synonyme 1-[2-(4-Methoxyphenyl)-2-[3-(4-methoxyphenyl)propoxy]ethyl]imidazole
Spécification
Quantité 50 mg
Description Blanc
À utiliser avec (application) Inhibe l’influx de calcium médié par les récepteurs
Doser ≥ 99%
Poids de la formule 402,92g/mol
Solubilité Soluble à 100 mM dans l’eau
Type de produit Réactif de transduction de signal
Forme Poudre
RUO– À des fins de recherche uniquement