Learn More
SKI II, MedChemExpress
Description
SKI-II is an oral active and synthetic inhibitor of sphingosine kinase (SK) activity, with IC50 values of 78 μM and 45 μM for SK1 and for SK2, respectively. SKI II causes an irreversible inhibition of SK1 by inducing its lysosomal and/or proteasomal degradation.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | SKI II |
| CAS | 312636-16-1 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C15H11ClN2OS |
| Quantité | 25 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (330.27 mM) |
| SMILES | OC1=CC=C(NC2=NC(C3=CC=C(Cl)C=C3)=CS2)C=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 302.78 |
| Poids de la formule | 302.78 |
| Afficher plus |