Learn More
SKI II, Tocris Bioscience™
Code produit 18045192
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18045192 50 mg 50mg
18024882 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18045192 Fournisseur Tocris Bioscience Code fournisseur 2097/50
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Selective non-lipid inhibitor of sphingosine kinase
Selective non-lipid inhibitor of sphingosine kinase (IC50 = 0.5 μM); does not act at ATP-binding site. Displays no inhibition of ERK2, PI 3-kinase, or PKCα at concentrations up to 60 μM. Reduces levels of sphingosine-1-phosphate in MDA-MB-231 breast cancer cells. Induces apoptosis and inhibits proliferation in several other tumor cell lines in vitro (IC50 = 0.9 - 4.6 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 312636-16-1
Formule moléculaire C15H11ClN2OS
Poids moléculaire (g/mol) 302.776
Clé InChI ZFGXZJKLOFCECI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ski ii, 4-4-4-chlorophenyl-2-thiazolyl amino phenol, skiii, sphk-i2, 4-4-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-2-yl amino phenol, sphingosine kinase inhibitor 2, 4-4-4-chlorophenyl thiazol-2-ylamino phenol, phenol, 4-4-4-chlorophenyl-2-thiazolyl amino, 3vzd
CID PubChem 753704
Nom IUPAC 4-[[4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]amino]phenol
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CSC(=N2)NC3=CC=C(C=C3)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau SKI II
Quantité 50 mg
Poids de la formule 302.78
Pourcentage de pureté >98%