missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Skimmin, MedChemExpress

Code produit 16471698
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16471698 5 mg
16499268 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16471698 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN2263

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Skimmin (Umbelliferone glucoside) is a coumarin found in Hydrangea paniculata, inhibits immune complex deposition, with anti-inflammatory activity.

Skimmin (Umbelliferone glucoside) is a coumarin found in Hydrangea paniculata, inhibits immune complex deposition, with anti-inflammatory activity.

Spécification

Nom chimique ou matériau Skimmin
CAS 93-39-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H16O8
Quantité 5 mg
Synonyme Umbelliferone glucoside
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (308.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=CC2=CC=C(O[C@H]3[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O3)O)O)O)C=C2O1
Poids moléculaire (g/mol) 324.28
Poids de la formule 324.28
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.