Learn More
Skimmin, MedChemExpress
Code produit 16499268
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16499268 10 mg
16471698 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16499268 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN2263
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Skimmin (Umbelliferone glucoside) is a coumarin found in Hydrangea paniculata, inhibits immune complex deposition, with anti-inflammatory activity.
Skimmin (Umbelliferone glucoside) is a coumarin found in Hydrangea paniculata, inhibits immune complex deposition, with anti-inflammatory activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Skimmin
CAS 93-39-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H16O8
Quantité 10 mg
Synonyme Umbelliferone glucoside
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (308.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=CC2=CC=C(O[C@H]3[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O3)O)O)O)C=C2O1
Poids moléculaire (g/mol) 324.28
Poids de la formule 324.28
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation