Learn More
SKL2001, MedChemExpress
Description
SKL2001 is an agonist of the Wnt/β-catenin pathway, with anti-cancer activity. SKL2001 stabilizes intracellular β-catenin via disruption of the Axin/β-catenin interaction.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | SKL2001 |
| CAS | 909089-13-0 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C14H14N4O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 96.66 mg/mL (337.63 mM) |
| SMILES | O=C(C1=NOC(C2=CC=CO2)=C1)NCCCN3C=CN=C3 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 286.29 |
| Poids de la formule | 286.29 |
| Show More |