Learn More
SKLB-23bb, MedChemExpress
Code produit 16497648
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
1mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16497648 10 mg -
16460118 5 mg -
16447556 100 mg -
16413667 50 mg -
16411759 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16497648 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY18947
MedChemExpress SKLB-23bb is a potent and selective inhibitor for HDAC6 with an IC50 of 17 nM and shows 25-fold and 200-fold selectivity relative to HDAC1 (IC50=422 nM) and HDAC8 (IC50=3398 nM), respectively.
SKLB-23bb is a potent and selective inhibitor for HDAC6 with an IC50 of 17 nM and shows 25-fold and 200-fold selectivity relative to HDAC1 (IC50=422 nM) and HDAC8 (IC50=3398 nM), respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau SKLB-23bb
CAS 1815580-06-3
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H24N4O4
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 32 mg/mL (80.72 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CN(C1=CC(OCCCC(NO)=O)=C(OC)C=C1)C2=NC(C)=NC3=CC=CC=C32
Poids moléculaire (g/mol) 396.44
Poids de la formule 396.44
Pourcentage de pureté 99.37%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death