Learn More
Notrax Expérience ergonomique haut de gamme Sky Trax™, gris
Code produit 17792268
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
200 x 91 cm
300 x 91 cm
2 194 x 60 cm
2 194 x 91 cm
2 194 x 122 cm
2 194 x 152 cm
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17792268 150 x 91 cm 1 pièce
17762268 91 x 60 cm 1 pièce
17722278 200 x 91 cm 1 pièce
17752278 300 x 91 cm 1 pièce
17742258 2 194 x 60 cm 1 pièce
17772258 2 194 x 91 cm 1 pièce
17702268 2 194 x 122 cm 1 pièce
17732268 2 194 x 152 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17792268 Fournisseur Notrax Code fournisseur 782S0035GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.10€
    346.78€ / 1 pièces
    Économisez 54.32€
    13% de réduction
Expédition estimée: 12-11-2026
Tapis anti-fatigue industriel à usage intensif. Surface supérieure laminée robuste avec une forme en bulle ergonomique pour plus de confort en étant debout. Support antidérapant RedStop™ qui empêche le tapis de glisser.
  • Expérience ergonomique haut de gamme où le confort, la durabilité et la sécurité sont réunis
  • Le Sky Trax™ est conçu pour les personnes qui n’entendent pas faire de compromis dans l’un de ces critères
  • Avantages ergonomiques offerts par une conception à bulle unique couplée à une plate-forme de travail de 19 mm d’épaisseur
  • Combinaison d’une surface supérieure très résistante et d’une base en vinyle microcellulaire très résistante pour un soulagement maximum de la fatigue
  • Favorise la résistance au glissement et la liberté de mouvement ; testé R9 conformément à la norme DIN 51130 et à la règle BG BGR181
  • Dotés d’un support antidérapant RedStop™ pour empêcher le glissement du tapis
  • Les bordures jaunes disponibles le long des côtés sont conformes au code OSHA 1910-144
  • Bords biseautés sur les quatre côtés afin de minimiser les risques de trébuchement
  • Garantie à vie sur la technologie de laminage Uni-Fusion™
Spécification
Dimensions (L x l) 150 x 91 cm
Couleur Gris
Longueur (impériale) 59 in
Longueur (métrique) 150 cm
Matériau PVC sur base en vinyle microcellulaire
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 91 cm