Learn More
Notrax Tapis en caoutchouc ESD Skystep™ avec bords moulés
Code produit 17762138
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
90 cm
120 cm
150 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
17762138 120 cm 1 pièce
17752138 90 cm 1 pièce
17772138 150 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17762138 Fournisseur Notrax Code fournisseur 457S0034BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.15€
    148.44€ / 1 pièces
    Économisez 22.71€
    13% de réduction
Expédition estimée: 27-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
De conception ergonomique et économique, le Skystep™ produit un effet d’aspiration au sol pour empêcher le tapis de glisser tout en piégeant l’air dans ses chambres. Ces poches d’air combinées à la résilience du caoutchouc créent un important effet de rembourrage tout en conservant la légèreté du tapis
  • De conception ergonomique et économique, le Skystep™ utilise la puissance de l’air
  • Skystep™ est conçu pour produire un effet d’aspiration au sol afin d’empêcher le tapis de se déplacer tout en piégeant l’air dans ses chambres
  • Ces poches d’air combinées à la résilience du caoutchouc créent un important effet de rembourrage tout en conservant la légèreté du tapis
  • Bords biseautés intégrés sur les quatre côtés pour éviter tout trébuchement sur le tapis
  • Pose libre sans installation requise
  • Résistance au glissement R9 conforme aux normes DIN 51130 et à la règle BG BGR181
  • Exempt de DOP et de DMF, exempt de substances destructrices d’ozone, exemptes de silicone et de métaux lourds
  • Composé de caoutchouc naturel avec propriétés antistatiques
  • Conforme à la norme CEI61340-4-1 (catégorie PDD), résistance mesurée Rg 106 à 109 Ω, Rp 106 à 109 Ω
  • Cordon de mise à la terre en option
Spécification
Couleur Noir
Longueur (impériale) 47 in
Longueur (métrique) 120 cm
Matériau Caoutchouc naturel ESD
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 90 cm