Learn More
Notrax Dalles en caoutchouc ESD nitrile FR Skywalker HD™ avec motif de bulle
Description
- Les dalles en caoutchouc à usage intensif de 91 x 91 cm peuvent être facilement assemblées pour recouvrir de grandes zones ou des stations de travail individuelles
- Avantage ergonomique produit par une plate-forme de travail de 13 mm d’épaisseur avec un motif de bulles pour un confort anti-fatigue maximal dans les environnements industriels secs
- Une grille composée de sections de 30 x 30 cm sur la face inférieure du tapis facilite la personnalisation
- Les bords biseautés amovibles empêchent le trébuchement et permettent des angles intérieurs et extérieurs
- Résistance au glissement R9 conforme à la norme DIN 51130
- Composé de caoutchouc naturel avec propriétés antistatiques conformes à la norme CEI61340-4-1 (catégorie PDD), résistance mesurée Rg 106 à 109 Ω, Rp 106 à 109 Ω
- Classification incendie Bfl-S1 testée et certifiée conformément à la norme EN 13501-1
- Résistants à la plupart des huiles industrielles et adaptées aux zones de soudage
Specifications
Specifications
| Dimensions (L x l) | 91 x 91 cm |
| Couleur | Noir |
| Longueur (impériale) | 36 in |
| Longueur (métrique) | 91 cm |
| Matériau | Composé de caoutchouc nitrile avec propriétés de dissipation des décharges électrostatiques et ignifuges |
| Type | Tapis industriel et commercial |
| Largeur (métrique) | 91 cm |